Documentos Principais
281875
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)isopropylsilane
97%
Sinônimo(s):
Chloro-isopropyl-dimethylsilane, DMIPSCl, Dimethylisopropylchlorosilane, Dimethylisopropylsilyl chloride, Isopropyldimethylchlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHSi(CH3)2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
136.70
Beilstein:
1732089
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(2)7(3,4)6/h5H,1-4H3
chave InChI
YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)