113379
Chloro(dimethyl)phenylsilane
98%
Sinônimo(s):
DMPSCl, Dimethylphenylchlorosilane, Dimethylphenylsilylchloride, Phenyldimethylchlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
chave InChI
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?