Documentos Principais
347094
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5Si(CH3)2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
184.74
Beilstein:
2935991
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.520 (lit.)
pb
106-107 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,8-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
chave InChI
RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)