Documentos Principais
QBD10801
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-Lipoamide
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H65NO13S2
Número CAS:
Peso molecular:
748.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1CCSS1)=O
InChI
1S/C33H65NO13S2/c1-36-9-10-38-13-14-40-17-18-42-21-22-44-25-26-46-29-30-47-28-27-45-24-23-43-20-19-41-16-15-39-12-11-37-8-7-34-33(35)5-3-2-4-32-6-31-48-49-32/h32H,2-31H2,1H3,(H,34,35)
chave InChI
WHTUJGAYCNMFSV-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
The m-dPEG®12-lipoamide has a lipoic acid group linked to a single molecular weight methoxy-terminated dPEG® spacer arm. The lipoic acid group readily forms stable dative bonds with metals such as gold. The hydrophilic, non-immunogenic single molecular weight dPEG® imparts water solubility to the target molecules. As surface modification reagents, these dPEG® products reduce non-specific binding to modified surfaces.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10801-1000MG4061832878171
QBD10801-100MG4061832878188