QBD10195
Biotin-dPEG®11-MAL
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O
chave InChI
FMIDVLYXFRCQAD-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)