QBD10201
Biotin-dPEG®3-MAL
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: linker
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)CCN3C(C=CC3=O)=O
InChI
1S/C27H43N5O8S/c33-22(6-2-1-5-21-26-20(19-41-21)30-27(37)31-26)28-10-3-13-38-15-17-40-18-16-39-14-4-11-29-23(34)9-12-32-24(35)7-8-25(32)36/h7-8,20-21,26H,1-6,9-19H2,(H,28,33)(H,29,34)(H2,30,31,37)
chave InChI
QCEXTKIIGXBNCN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10201-50MG | 4061832876924 |