Documentos Principais
QBD10785
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®23-MAL
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C65H119N5O28S
Peso molecular:
1450.72
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN3C(C=CC3=O)=O)=O
InChI
1S/C65H119N5O28S/c71-60(4-2-1-3-59-64-58(57-99-59)68-65(75)69-64)66-8-11-76-13-15-78-17-19-80-21-23-82-25-27-84-29-31-86-33-35-88-37-39-90-41-43-92-45-47-94-49-51-96-53-55-98-56-54-97-52-50-95-48-46-93-44-42-91-40-38-89-36-34-87-32-30-85-28-26-83-24-22-81
chave InChI
YUDZHUVXVXAVNG-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Biotin-dPEG®23-MAL takes advantage of the well-known, specific Michael reaction between a maleimide group and a free sulfhydryl to allow site-specific biotin labeling of molecules in aqueous media within the pH range of 6.5 – 7.5. The single molecular weight dPEG® spacer (94.1 Å) provide precise spacing between the biotin moiety and the labeled molecule. The dPEG® spacer imparts water solubility to the labeled molecule while reducing immunogenicity, aggregation, and precipitation of labeled biomolecules or other labeled compounds.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10785-100MG4061832878096
QBD10785-25MG4061832878102