QBD10289
m-dPEG®12-MAL
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
reagent type: linker
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O15/c1-38-8-9-40-12-13-42-16-17-44-20-21-46-24-25-48-28-29-49-27-26-47-23-22-45-19-18-43-15-14-41-11-10-39-7-5-33-30(35)4-6-34-31(36)2-3-32(34)37/h2-3H,4-29H2,1H3,(H,33,35)
chave InChI
OVCDVKBUIQUWMR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)