Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCON1C(C2=C(C1=O)C=CC=C2)=O)ON3C(CCC3=O)=O
chave InChI
BDEBVNZJDONSKM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD11135-1000MG | 4061832878515 |
QBD11135-100MG | 4061832878522 |