Documentos Principais
QBD11303
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-TFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C115H209F4N3O54
Peso molecular:
2573.87
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C115H209F4N3O54/c116-106-105-107(117)114(119)115(113(106)118)176-112(127)5-10-129-14-18-133-22-26-137-30-34-141-38-42-145-46-50-149-54-58-153-62-66-157-70-74-161-78-82-165-86-90-169-94-98-173-102-104-175-100-96-171-92-88-167-84-80-163-76-72-159-68-64-1
chave InChI
HRSPFTFLLQQMCV-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
MAL-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or a protein with a payload by reaction of the maleimide with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11303-100MG
QBD11303-1000MG