QBD10314
MAL-dPEG®24-NHS ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C62H111N3O31/c66-57(5-8-64-58(67)1-2-59(64)68)63-7-10-73-12-14-75-16-18-77-20-22-79-24-26-81-28-30-83-32-34-85-36-38-87-40-42-89-44-46-91-48-50-93-52-54-95-56-55-94-53-51-92-49-47-90-45-43-88-41-39-86-37-35-84-33-31-82-29-27-80-25-23-78-21-19-76-17-15-
chave InChI
GRDUWUCYIIEBIS-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)