CBL1360
Anti-CD117 Antibody, clone ACK2
clone ACK2, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
c-kit, SCF Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ACK2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIT(3815)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry (Frozen)
Western blot
Blocking Ligand Binding
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Mesenchymal Stem Cells
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Skin tissue, normal breast epithelium, melanocytes, mast cells and glial cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado