MABF2053
Anti-CD117 (c-Kit) Antibody, clone 2C11
clone 2C11, from mouse
Sinônimo(s):
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, EC: 2.7.10.1, SCFR, Piebald trait protein, PBT, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, p145 c-kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIT(3815)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate (Courtesy of the Monoclonal Antibody Unit at the Institute of Molecular and Cell Biology, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1