MAB1794
Anti-Human B cells (CD19) Antibody, clone FMC63
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
B-lymphocyte Surface Antigen B4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FMC63, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD19(930)
Descrição geral
p I = 7.0
Especificidade
Cell reactivity:
Normal:Stains all B lymphocytes in peripheral blood and spleen. Negative on granulocytes, monocytes, platelets, erythrocytes and T lymphocytes.
Clinical:
B cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) +
Pro lymphocytic leukemia (PLL) +
Hairy cell leukemia (HCL) +
Common acute lymphoblastic leukemia (CALL) +
Pre-B acute lymphoblastic leukemia (pre-B-ALL) +
NULL-acute lymphoblastic leukemia (NULL-ALL) +
T common lymphocytic leukemia (T-CLL) -
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE DILUTION
Flow cytometry and Indirect Immunofluorescence 1:25
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2