SAB5702902
Anti-CD172a/SIRPα Antibody, clone 10Q7E6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BIT, CD172A, MFR, MYD-1, P84, PTPNS1, SHPS1, SIRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10Q7E6, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.70 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
RIRQKKAQGSTSSTRLHEPEKNAREITQDTNDITYADLNLPKGKKPAPQAAEPNNHTEYASIQTSPQPASEDTLTYADLDMVHLNRTPKQPAPKPEPSFSE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRPA(140885)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1