Documentos Principais
SAB5700822
Sigma-Aldrich
Anti-PABPN1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
OPMD, PAB2, PABII, PABP-2, PABP2, PABPN1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
31
32
37
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
2.96 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PABPN1(8106)
Descrição geral
This gene encodes an abundant nuclear protein that binds with high affinity to nascent poly(A) tails. The protein is required for progressive and efficient polymerization of poly(A) tails at the 3′ ends of eukaryotic transcripts and controls the size of the poly(A) tail to about 250 nt. At steady-state, this protein is localized in the nucleus whereas a different poly(A) binding protein is localized in the cytoplasm. This gene contains a GCG trinucleotide repeat at the 5′ end of the coding region, and expansion of this repeat from the normal 6 copies to 8-13 copies leads to autosomal dominant oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD) disease. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 19 and X. Read-through transcription also exists between this gene and the neighboring upstream BCL2-like 2 (BCL2L2) gene.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PABPN1 (NP_004634.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700822-100UL4065265183529