P4013
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt
≥99%
Sinônimo(s):
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dipalmitoyl sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
soybean
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
técnica(s)
microbiological culture: suitable
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
chave InChI
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance