Documentos Principais
P9789
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl, DPPG-Na, Hexadecanoic acid 1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, PG(16:0/16:0)
About This Item
Fórmula linear:
C38H74O10PNa
Número CAS:
Peso molecular:
744.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
semisynthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
chave InChI
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
Descrição geral
Forms classical lipid bilayers. At low temperature, however, an unusual and much thinner bilayer forms where the hydrocarbon chains are interdigitated.
Outras notas
PG(16:0/16:0)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3