Documentos Principais
860383P
Avanti
18:0 PG-d70
Avanti Research - A Croda Brand 860383P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H12O10PNaD70
Número CAS:
Peso molecular:
871.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860383P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860383P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
Descrição geral
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (18:0 PG-d70) is a deuterated phosphoglycerol (PG) wherein 70 protons in distearoyl are replaced by deuterium.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860383P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of materials chemistry. B (2012)