LM1600
Avanti
13:0 Lyso LPC
Avanti Polar Lipids LM1600, methanol solution
Sinônimo(s):
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
forma
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM1600-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids LM1600
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP(O)(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- lipid extraction from brain tissues
- lipid extraction from macrophages using modified Bligh and Dyer protocol
- liquid chromatography/MS analyses of lysophospholipids
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup