850350P
Avanti
15:0 PC
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
PC(15:0/15:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (850350P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850350P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850350P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850350P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/p+1
chave InChI
LJARBVLDSOWRJT-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)