Key Documents
870331P
Avanti
C4:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Butanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12D9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
240.34
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 x 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipidomics Research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3