Key Documents
870869P
Avanti
C15:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
Pentadecanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H44ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
422.04
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 x 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Cancer Research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870869P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3