Documentos Principais
870337P
Avanti
C10:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Decanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H34ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
351.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
(TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x5 mg (870337P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1
chave InChI
KETNUEKCBCWXCU-XFULWGLBSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870337P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)