870851P
Avanti
C16 Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870851P, powder
Sinônimo(s):
palmitoyl L-carnitine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870851P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870851P
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3
chave InChI
XOMRRQXKHMYMOC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)