870850P
Avanti
C12 Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870850P, powder
Sinônimo(s):
lauroyl L-carnitine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870850P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870850P
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
chave InChI
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)