860549P
Avanti
C24:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860549P, powder
Sinônimo(s):
D-glucosyl-β-1,1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860549P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860549P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a standard hexosylceramide for hydrophilic interaction chromatography-based liquid chromatography mass spectroscopy
- to test its nuclear factor of activated T-cells (NFAT) activation
- in human natural killer T (NKT) cell potency assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto