Key Documents
870854P
Avanti
C14 Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Myristoyl L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H42ClNO4
Peso molecular:
408.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1x5 mg (870854P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870854P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3