Documentos Principais
870322P
Avanti
C18:2 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Linoleoy L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H36D9NO4
Peso molecular:
432.68
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870322P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
chave InChI
MJLXQSQYKZWZCB-KUIXNGNPSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870322P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)