Documentos Principais
730920
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Hexadecanoyl-L-carnitine (N-methyl-d3) hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23D3H43ClNO4
Peso molecular:
439.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
166 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i2D3;
chave InChI
GAMKNLFIHBMGQT-HZBHYVOGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhi Zhou et al.
Analytica chimica acta, 1109, 44-52 (2020-04-08)
The development of quantitative metabolomics approaches for future standardized and translational applications has become increasingly important. Data-independent targeted quantitative metabolomics (DITQM) is a newly proposed method providing ion pair information on 1324 metabolites. However, the quantification of more than 1000