Documentos
616249
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-d3) monohydrate
98 atom % D
Sinônimo(s):
4-Amidinosarcosine-methyl-d3 monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D3H6O2N3 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
152.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
292 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
chave InChI
MEJYXFHCRXAUIL-NIIDSAIPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1