Documentos Principais
615676
Sigma-Aldrich
Guanidineacetic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
N-(aminoiminomethyl)-Glycine-2,2-d2
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(=NH)NHCD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(NC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
chave InChI
BPMFZUMJYQTVII-DICFDUPASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)