Documentos Principais
772968
Sigma-Aldrich
Diisopropylfluorophosphate-d14
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D14FO3P
Peso molecular:
198.23
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+14
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])F
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
chave InChI
MUCZHBLJLSDCSD-ZVEBFXSZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)