Documentos Principais
164674
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexachloroantimonate
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3OSbCl6
Número CAS:
Peso molecular:
437.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[O+](CC)CC.Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H15O.6ClH.Sb/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;;;/h4-6H2,1-3H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
chave InChI
QHWUSZRAYQUNCY-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Changxin Chen et al.
Scientific reports, 6, 22203-22203 (2016-02-27)
A p-i-n junction diode based on the selectively doped single-walled carbon nanotube (SWCNT) had been investigated, in which two opposite ends of individual SWCNT channel were doped into the p- and n-type SWCNT respectively while the middle segment of SWCNT