230227
Tris(4-bromophenyl)ammoniumyl hexachloroantimonate
technical grade
Sinônimo(s):
Hexachloroantimonate tris(4-bromophenyl)amine, Magic Blue, Tris(4-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate, Tris(p-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate(1-), Tris(p-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Formulário
powder
pf
142 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.Brc1ccc(cc1)[N+](c2ccc(Br)cc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br3N.6ClH.Sb/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18;;;;;;;/h1-12H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
chave InChI
SDHBPVANTRLAKE-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?