Documentos Principais
Z682187
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 24/40, fits Büchi® models R-200/R-205
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 40616
Descrição geral
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)