01409
Lithium potassium acetyl phosphate
purum p.a., substrate (for phosphotransacetylase), ≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
Acetyl phosphate lithium potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
substrate (for phosphotransacetylase)
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (NT)
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)