P2783
Phosphotransacetylase from Bacillus stearothermophilus
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Acetyl-CoA:orthophosphate acetyltransferase, Phosphate acetyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥3,000 units/mg protein (biuret)
composição
Protein, ≥20%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3