C5625
Lithium carbamoylphosphate dibasic hydrate
≥85% (enzymatic)
Sinônimo(s):
CAP-Li2, Carbamoylphosphate dilithium salt, Carbamyl phosphate dilithium salt, Carbamyl phosphoric acid dilithium salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lithium carbamoylphosphate dibasic hydrate,
Ensaio
≥85% (enzymatic)
Nível de qualidade
Formulário
powder
qualidade
may contain ~25% free acid (determined by PNMR)
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].NC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH4NO5P.2Li/c2-1(3)7-8(4,5)6;;/h(H2,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
TUHZSMCNIUXAIJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?