Documentos Principais
589535
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-d8
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
DOCD2CD2CD2OD
Número CAS:
Peso molecular:
84.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
214 °C (lit.)
pf
-27 °C (lit.)
densidade
1.162 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2,4D,5D
chave InChI
YPFDHNVEDLHUCE-JVKIUYSHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)