30891
Biliverdin hydrochloride
≥97.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Biliverdin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (TLC)
forma
powder or crystals
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC1=C(C=C)C(\NC1=O)=C\c2[nH]c(/C=C3\N=C(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)C(C)=C3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H34N4O6.ClH/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26;/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41);1H/b26-13-,27-14-,28-15-;
chave InChI
KTRFJVRKVQROKS-UJCZHUFNSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a treatment to J774A.1 cells to study its role in alternation of beta (β)-endorphins level
- as a commercial standard for the detection of biliverdin in mouse unstable and stable plaques tissues using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)
- to add to Fucci-containing cells to improve the mIFP signal
- to examine its impact on infrared fluorescent protein (iRFP) in some retinal preparations
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3