Key Documents
NIST916B
Bilirrubina
NIST®SRM®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H36N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
584.66
Beilstein:
74376
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
chave InChI
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Descrição geral
Each unit of SRM 916B consists of 100 mg of bilirubin.
SRM 916B_cert
SRM 916B_SDS
Aplicação
Bilirubin standard reference material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of measurement procedures for the determination of bilirubin in clinical samples, it is also used for assigning bilirubin quantity values to in-house control materials.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Muito mais de 99% da bilirrubina total são transportados conjugados com albumina. Níveis anormalmente alto de bilirrubina podem causar graves danos neurológicos, mas níveis ligeiramente elevados estão associados à proteção contra o estresse oxidativo.
Características e benefícios
  • SRM 916B is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values the unconjugated Bilirubin.
  • Certified value is determined using a quantitative 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy (q1 H-NMR). 
  • Certified values are traceable to the International System of Units (SI) unit of mass, expressed as mass fraction percent. 
  • The NIST certificate is provided with safety, storage and use instructions.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Bilirubin (C33H36N4O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)