14370
Bilirrubina
purum, ≥95.0% (UV)
Sinônimo(s):
Bile pigment, Hemetoidin
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (UV)
Formulário
powder
resíduo de ignição
≤0.5%
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
chave InChI
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?