25467
Carboxen®-1010 PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
Sinônimo(s):
Carboxen® 1010 PLOT Column, 30m x 0.53mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D3612-96
descrição
PLOT = Porous Layer Open Tubular
fabricante/nome comercial
Carboxen®
Parâmetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
espessura média
30 μm
df
30 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.53 mm
Grupo ativo da matriz
Carbon molecular sieve phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
tipo de coluna
capillary PLOT
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Carbon molecular sieve
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Outras notas
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of null
Separation of null
Protocol for GC Analysis of Nitrogen and Nitrous Oxide on Carboxen®-1010 PLOT
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.