Documentos Principais
25461
Supelco
Coluna de GC capilar Carboxen®-1006 PLOT
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
descrição
PLOT = Porous Layer Open Tubular
fabricante/nome comercial
Carboxen®
Parâmetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
espessura média
30 μm
df
30 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.53 mm
Grupo ativo da matriz
Carbon molecular sieve phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
tipo de coluna
capillary PLOT
Descrição geral
Aplicação: Esta coluna é ideal para a separação de vários componentes gasosos permanentes (como, por exemplo, hélio, hidrogênio, nitrogênio, monóxido de carbono, metano e dióxido de carbono) e de hidrocarbonetos leves (C2-C3) na mesma análise. Ela é ideal para a resolução de misturas de formaldeído/água/metanol (formalina) e para o monitoramento de impurezas em etileno. Esta coluna pode ser usada com altas taxas de vazão e programas rápidos de temperatura para garantir separações excelentes e rápidas.
Código da USP: Nenhum
Fase:
  • Peneira molecular de carbono
Limites de temp.:
  • abaixo da temp. ambiente a 250 ºC (isotérmica ou programada)
O adsorvente Carboxen® é usado idealmente para microextração em fase sólida (SPME) e faz a extração eficiente de pequenas moléculas polares de soluções aquosas. As colunas tubulares abertas com uma camada porosa (do inglês, PLOT) são uma ferramenta poderosa para analisar gases fixos, hidrocarbonetos leves e solventes voláteis no método de cromatografia gasosa. Elas são preferíveis às colunas empacotadas tradicionais.
Outras notas
Oferecemos diversos acessórios para cromatografia, incluindo seringas analíticas
Informações legais
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Applications of Solid Phase Microextraction
Pawliszyn J.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
Frank Sporkert et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Artigos
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Permanent Gases and Light Hydrocarbons on Carboxen® -1006 PLOT
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
Chromatograms
suitable for GC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
254614061835551699