Documentos Principais
24081
Supelco
Coluna de GC capilar SUPELCOWAX 10
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiais
fused silica
Agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parâmetros
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary polar
Descrição geral
Aplicação: Esta coluna baseia-se em uma das fases polares mais utilizadas, Carbowax 20M, e é uma coluna polar adequada para análises de solventes, ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs), alimentos, compostos aromatizantes e fragrâncias, álcoois e aromáticos. Além disso, esta coluna é uma ótima escolha quando uma coluna polar de uso geral é necessária.
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G16 da USP.
Fase:
  • Ligada
  • Polietilenoglicol
Limites de temp.:
  • ≤D.I. de 0,32 mm: 35 °C a 280 °C (isotérmica ou programada)
  • ≥D.I. de 0,53 mm, <2 μm: 35 °C a 280 °C (isotérmica ou programada)
  • ≥D.I. de 0,53 mm, ≥2 μm: 35 °C a 250 °C (isotérmica ou programada)
Aplicação
A Coluna de GC capilar SUPELCOWAX 10 pode ser utilizada para a análise da gordura do leite, a fim de demonstrar seus benefícios para a saúde. Também pode ser usada para separação de alta resolução de bifenilas policloradas por cromatografia gasosa bidimensional abrangente.
Outras notas
Oferecemos diversos acessórios para cromatografia, incluindo seringas analíticas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
L W Getzin et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 72(2), 361-364 (1989-03-01)
A method for extraction, cleanup, and simultaneous gas chromatographic detection of carbofuran, metalaxyl, and simazine in soils has been developed. Pesticide residues were extracted from soil with acetone containing 10% 0.2M HCl-KCl buffer (pH 2.0), cleaned up with methylene chloride-carbonate
Yonghong Zhu et al.
Food chemistry, 109(4), 899-908 (2008-08-15)
A gas chromatography electron capture detector (GC-ECD) using the standard addition method was developed for the determination of acrylamide in heat-processed foods. The method entails extraction of acrylamide with water, filtration, defatting with n-hexane, derivatization with hydrobromic acid and saturated
Andréa Figueiredo Procópio de Moura et al.
Archivos latinoamericanos de nutricion, 52(2), 207-211 (2002-08-20)
The objective of this study was to describe the fresh cooled pink-shrimp (Penaeus brasiliensis and Penaeus paulensis) lipid. The total lipid content was 1.13 +/- 0.09 g/100 g while fatty acid profile showed 32.9% saturated, 20.4% monounsaturated and 40.5% polyunsaturated.
J J Myher et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 15(2), 111-121 (1987-11-01)
The 5 alpha-stanol-3 beta-ol analogs of cholesterol, campesterol and beta-sitosterol along with many other sterol types were resolved using a Supelcowax 10 (Bonded Carbowax PEG 20M) fused silica capillary column (15 m x 0.25 mm). Unlike non-polar capillary columns, the
Mostofa Jamal et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 798(1), 155-158 (2003-11-25)
The subject of the present paper is the simultaneous determination of ethanol (EtOH) and acetaldehyde (AcH) concentrations in the striatum of freely moving rats using an in vivo microdialysis followed by head-space gas chromatography (GC). Major operation conditions of GC
Protocolos
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Chromatograms
suitable for GC