12390-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 60/80 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Sinônimo(s):
GC column, carboxen 1000
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Parâmetros
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
60/80 Carboxen-1000 support
Grupo ativo da matriz
none phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with General Configuration
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)