Key Documents
495077
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-d
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6DH11O6
Número CAS:
Peso molecular:
181.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
169-170 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-RUIMULFXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)