Documentos Principais
748927
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)213CO
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
pb
126-128 °C (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
chave InChI
OIFBSDVPJOWBCH-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
25 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)