Documentos Principais
804770
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)213CO
Peso molecular:
91.07
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CO[13C](OC)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i3+1
chave InChI
IEJIGPNLZYLLBP-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)